Prazosin hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)piperazine Hydrochloride, (4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(furan-2-yl)methanone hydrochloride, Prazosin HCl
J61712.MD
J61712.03
J61712.MDEA
93.8
EUR
J61712.MD
J61712.03
Prazosin hydrochloride
Prazosin hydrochloride
CAS No.: 19237-84-4
Molecular Formula: C19H21N5O4.HCl
Formula Weight: 419.86
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 285°
Beilstein Reference: 4303561
MDL No.: MFCD00058177
Applications: An alpha adrenoceptor antagonist
Formula:
C₁₉H₂₁N₅O₄ MW: 419,87 g/mol Pto. de fusión: 285 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058177 Núm. CAS: 19237-84-4 EINECS: 242-903-4 Índice Merck: 14,7717 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)