L-Tirosina sal disódica dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt dihydrate, Disodium 2-Amino-3-(4-oxidophenyl) propanoate dihydrate, L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt dihydrate
J61770.22 J61770.36 J61770.A1
J61770.22EA 108 EUR
J61770.22 J61770.36 J61770.A1
L-Tirosina sal disódica dihidrato 99%
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Purity: 99% CAS No.: 122666-87-9 Molecular Formula: C9H9NNa2O3.2H2O Formula Weight: 265.47 (225.15anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale brown Optical Rotation: -13° (c=4 in water) MDL No.: MFCD03840558
Formula: C₉H₉NO₃Na₂·2H₂O
MW: 261,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840558
Núm. CAS: 122666-87-9