Erioglaucine disodium salt
Proveedor: Thermo Scientific
J61780.06
J61780.14
J61780.06EA
33.5
EUR
J61780.06
J61780.14
Erioglaucine disodium salt
Erioglaucine disodium salt
CAS No.: 3844-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Physical Form: Powder
Appearance: Purple
Melting Point: 283°
MDL No.: MFCD00012141
Formula:
C₃₇H₃₄Na₂N₂O₉S₃ MW: 792,84 g/mol Pto. de fusión: 283 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012141 Núm. CAS: 3844-45-9 EINECS: 223-339-8 Índice Merck: 14,1373 |