Paraformaldehído 4% in PBS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Polyoxymethylene
J61899.AK
J61899.AP
J61899.AKEA
108
EUR
J61899.AK
J61899.AP
Paraformaldehído 4% in PBS
Paraformaldehído
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133991
Formula:
(CH₂O)n Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00133991 Núm. CAS: 30525-89-4 |