Metoprolol tartrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61920.06
J61920.14
J61920.06EA
87.3
EUR
J61920.06
J61920.14
Metoprolol tartrate ≥98%
Metoprolol tartrate
Purity: 98+%
CAS No.: 56392-17-7
Molecular Formula: (C15H25NO3)2.C4H6O6
Formula Weight: 684.82
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 120°
MDL No.: MFCD00056257
Applications: A beta-adrenergic blocker
Formula:
C₁₅H₂₅NO₃ Pto. de fusión: 120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056257 Núm. CAS: 56392-17-7 EINECS: 260-148-9 Índice Merck: 14,6151 |