Fluconazole 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
J62015.03
J62015.06
J62015.14
J62015.03EA
111
EUR
J62015.03
J62015.06
J62015.14
Fluconazole 99%
Fluconazole
Purity: 99%
CAS No.: 86386-73-4
Molecular Formula: C13H12F2N6O
Formula Weight: 306.27
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.05
Appearance: White to off-white
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD00274549
Formula:
C₁₃H₁₂F₂N₆O MW: 306,28 g/mol Pto. de fusión: 138…140 °C Densidad: 1,05 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274549 Núm. CAS: 86386-73-4 Índice Merck: 14,4122 |