Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ∼ 8,000
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Dextran sulphate sodium from Dextran
J62101.14
J62101.22
J62101.A1
J62101.14EA
82.5
EUR
J62101.14
J62101.22
J62101.A1
Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ∼ 8,000
Dextran sulfato, sal sódica
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
MDL No.: MFCD00081551
Formula:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081551 Núm. CAS: 9011-18-1 Índice Merck: 14,2951 |