β-Glicerofosfato de disodio 200 mM in solution
Proveedor: Thermo Scientific
J62121.AD
J62121.AE
J62121.ADEA
67.5
EUR
J62121.AD
J62121.AE
β-Glicerofosfato de disodio 200 mM in solution
β-Glicerofosfato de disodio
CAS No.: 819-83-0
Molecular Formula: C3H7Na2O6P
Formula Weight: 216.04
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00002135
Formula:
C₃H₇Na₂O₆P Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002135 Núm. CAS: 819-83-0 |