Amlodipine besylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester Benzenesulphon, 3-Ethyl 5-Methyl 2-(2-Aminoethoxy)methyl-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Benzenesulphonate, 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 111470-99-6
Molecular Formula: C20H25ClN2O5.C6H5SO3H
Formula Weight: 567.05
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 195-204°
MDL No.: MFCD00887594
Applications: An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Formula:
C₂₀H₂₅ClN₂O₅ Pto. de fusión: 195…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00887594 Núm. CAS: 111470-99-6 Índice Merck: 14,491 |