L-Cystine dihydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid) dihydrochloride, H-Cystine-OH·2HCl
J62292.14
J62292.22
J62292.30
J62292.14EA
77.5
EUR
J62292.14
J62292.22
J62292.30
L-Cystine dihydrochloride 99%
L-Cystine dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 30925-07-6
Molecular Formula: C6H12N2O4S2.2HCl
Formula Weight: 313.22
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 228-232°
MDL No.: MFCD00070399
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl MW: 313.23 g/mol Pto. de fusión: 228…232 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070399 Núm. CAS: 30925-07-6 EINECS: 250-391-9 |