Croton oil
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 8001-28-3
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Oil
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Pungent
MDL No.: MFCD00130880
Applications: A natural source of phorbol, phorbol esters and glycerides of saturated fatty acids
Pto. de inflamación:
74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130880 Núm. CAS: 8001-28-3 |