Penicillin V potassium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin V Potassium
J62442.09 J62442.14 J62442.22
J62442.09EA 62.4 EUR
J62442.09 J62442.14 J62442.22
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis.
White to off-white powder.
Applications: Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formula: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
MW: 388.48 g/mol
Pto. de fusión: 197…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051771
Núm. CAS: 132-98-9
EINECS: 205-086-5
Índice Merck: 14,7100