Fast Blue BB base
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
J62456.14
J62456.22
J62456.14EA
63.3
EUR
J62456.14
J62456.22
Fast Blue BB base
Fast Blue BB base
CAS No.: 120-00-3
Molecular Formula: C17H20N2O3
Formula Weight: 300.35
Physical Form: Powder
Appearance: Gray to pale brown
Melting Point: 95-105°
Beilstein Reference: 3416889
MDL No.: MFCD00009091
Applications: C.I. 37175
Formula:
C₁₇H₂₀N₂O₃ Pto. de fusión: 95…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009091 Núm. CAS: 120-00-3 EINECS: 204-363-8 |