7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
7-Methoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-acetic acid, Mca, 2-(7-Methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid, (7-Methoxycoumarin-4-yl)acetic acid
J62475.MC
J62475.MD
J62475.03
J62475.MCEA
50.8
EUR
J62475.MC
J62475.MD
J62475.03
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
CAS No.: 62935-72-2
Molecular Formula: C12H10O5
Formula Weight: 234.21
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale green
Melting Point: 193°
MDL No.: MFCD00009774
Applications: Precursor to coumarin-type fluorescent reagents
Formula:
C₁₂H₁₀O₅ MW: 234,207 g/mol Pto. de fusión: 193 °C Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009774 Núm. CAS: 62935-72-2 |