Paraformaldehído 4% in PBS + Mg + EGTA
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Polyoxymethylene
J62478.AK
J62478.AP
J62478.AKEA
106
EUR
J62478.AK
J62478.AP
Paraformaldehído 4% in PBS + Mg + EGTA
Paraformaldehído
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133991
Applications: For histology.
Formula:
(CH₂O)n Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00133991 Núm. CAS: 30525-89-4 |