EDTA 0.5 M en solución acuosa pH 8.0
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62786.AK
J62786.AP
J62786.AKEA
76.2
EUR
J62786.AK
J62786.AP
EDTA 0.5 M en solución acuosa pH 8.0
EDTA
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00003541
Formula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003541 Núm. CAS: 60-00-4 |