Nifedipine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
J62811.06 J62811.14 J62811.22
J62811.06EA 72 EUR
J62811.06 J62811.14 J62811.22
Nifedipine 98%
Nifedipine
Purity: 98% CAS No.: 21829-25-4 Molecular Formula: C17H18N2O6 Formula Weight: 346.33 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD00057326
Applications: L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346,34 g/mol
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057326
Núm. CAS: 21829-25-4
EINECS: 244-598-3
Índice Merck: 14,6528