Candesartan 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-((2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid, 1-2-1H-Tetrazol-5-yl-1-1-biphenyl-4-yl-methyl-2-ethoxy-1H-benzo-d-imidazole-7-carboxylic-acid, 1-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 139481-59-7
Molecular Formula: C24H20N6O3
Formula Weight: 440.45
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 183-185°
MDL No.: MFCD00081076
Applications: Angiotensin II receptor antagonist
Formula:
C₂₄H₂₀N₆O₃ Pto. de fusión: 183…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081076 Núm. CAS: 139481-59-7 Índice Merck: 14,1739 |