Capsazepine ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-(4-Chlorophenethyl)-7,8-dihydroxy-4,5-dihydro-1H-benzo[c]azepine-2(3H)-carbothioamide
J63055.MA
J63055.MF
J63055.MAEA
264
EUR
J63055.MA
J63055.MF
Capsazepine ≥99%
Capsazepine
Purity: 99+%
CAS No.: 138977-28-3
Molecular Formula: C19H21ClN2O2S
Formula Weight: 376.90
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 159-161°
Solubility: Soluble in ethanol or DMSO
MDL No.: MFCD00153778
Applications: A competitive antagonist for capsaicin and resiniferatoxin
Formula:
C₁₉H₂₁ClN₂O₂S MW: 376,90 g/mol Pto. de fusión: 159…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153778 Núm. CAS: 138977-28-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)