L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(H-Cys-OH)2.2Na.H2O
J63071.18
J63071.30
J63071.18EA
66.3
EUR
J63071.18
J63071.30
L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
L-Cystine disodium salt monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 199329-53-8
Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2.H2O
Formula Weight: 302.27 (284.26anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00243291
Formula:
C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂·H₂O MW: 302,27 g/mol (284,26 anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00243291 Núm. CAS: 199329-53-8 EINECS: 265-025-3 |