Ornidazole 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
J63100.06
J63100.14
J63100.06EA
67.8
EUR
J63100.06
J63100.14
Ornidazole 99%
Ornidazole
Purity: 99%
CAS No.: 16773-42-5
Molecular Formula: C7H10ClN3O3
Formula Weight: 219.63
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 84-86°
Solubility: Soluble in ethanol at 50mg/ml
MDL No.: MFCD00057960
Applications: Interferes with electron transport in metabolic pathways
Formula:
C₇H₁₀ClN₃O₃ MW: 219,63 g/mol Pto. de fusión: 84…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00057960 Núm. CAS: 16773-42-5 EINECS: 240-826-0 Índice Merck: 14,6872 |