Naringin
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-rhamnoglucoside
J63166.14 J63166.22
J63166.14EA 53.8 EUR
J63166.14 J63166.22
Naringin
Naringin
CAS No.: 10236-47-2 Molecular Formula: C27H32O14 Formula Weight: 580.53 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Beilstein Reference: 102012 MDL No.: MFCD00148888
Applications: A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activity
Formula: C₂₇H₃₂O₁₄
MW: 580,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148888
Núm. CAS: 10236-47-2
EINECS: 233-566-4
Índice Merck: 14,6425