Econazole nitrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole Nitrate, Ecostatin, 1-[2-(4-Chlorophenylmethoxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole nitrate
J63173.06
J63173.14
J63173.06EA
78.1
EUR
J63173.06
J63173.14
Econazole nitrate
Econazole nitrate
CAS No.: 24169-02-6
Molecular Formula: C18H15Cl3N2O.HNO3
Formula Weight: 444.70
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 158-163°
Solubility: Soluble at 0.4mg/ml in DMSO. Sparingly soluble in water.
MDL No.: MFCD00058160
Formula:
C₁₈H₁₅Cl₃N₂O·HNO₃ MW: 444.69 g/mol Pto. de fusión: 158…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058160 Núm. CAS: 24169-02-6 EINECS: 246-053-5 |