(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S,3S)-(+)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem HCl, (+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S,3S)-5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
CAS No.: 33286-22-5
Molecular Formula: C22H26N2O4S.HCl
Formula Weight: 450.98
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 207-212°
Solubility: Soluble in water at 50mg/ml
Beilstein Reference: 4228706
MDL No.: MFCD00069252
Applications: An L-type calcium channel blocker
Formula:
C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl MW: 450,98 g/mol Pto. de fusión: 207…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069252 Núm. CAS: 33286-22-5 EINECS: 251-443-3 Índice Merck: 14,3202 |