Nicergoline ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 27848-84-6
Molecular Formula: C24H26BrN3O3
Formula Weight: 484.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00869626
Applications: Cerebral and peripheral vasodilator
Formula:
C₂₄H₂₆BrN₃O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00869626 Núm. CAS: 27848-84-6 EINECS: 248-694-6 Índice Merck: 14,6496 |