Dipyridamole
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Bis(diethanolamine)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,2',2'',2'''-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetrakis(ethan-1-ol), 2,2',2'',2'''-[(4,8-Dipiperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol
J63329.06
J63329.14
J63329.06EA
56.4
EUR
J63329.06
J63329.14
Dipyridamole
Dipyridamole
CAS No.: 58-32-2
Molecular Formula: C24H40N8O4
Formula Weight: 504.63
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 165-167°
MDL No.: MFCD00010555
Applications: An inhibitor of adenosine transport and phosphodiesterase
Formula:
C₂₄H₄₀N₈O₄ MW: 504,64 g/mol Pto. de fusión: 165…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010555 Núm. CAS: 58-32-2 EINECS: 200-374-7 Índice Merck: 14,3346 |