Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate
J63376.03
J63376.06
J63376.14
J63376.03EA
38.5
EUR
J63376.03
J63376.06
J63376.14
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Purity: 99+%
CAS No.: 6757-06-8
Molecular Formula: C9H12N3Na2O8P
Formula Weight: 367.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00064355
Formula:
C₉H₁₂N₃Na₂O₈P MW: 367,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064355 Núm. CAS: 6757-06-8 |