Enalaprilat
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-1-((S)-2-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
J63392.MA
J63392.MF
J63392.MAEA
155
EUR
J63392.MA
J63392.MF
Enalaprilat
Enalaprilat
CAS No.: 76420-72-9
Molecular Formula: C18H28N2O7
Formula Weight: 384.42
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
Melting Point: 148-151°
Solubility: Soluble in water with heating (~60°C)
MDL No.: MFCD00865786
Applications: The active metabolite of enalapril
Formula:
C₁₈H₂₈N₂O₇ MW: 384,42 g/mol Pto. de fusión: 148…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00865786 Núm. CAS: 76420-72-9 EINECS: 278-459-3 Índice Merck: 14,3568 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)