Sodium glutamate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63424.09
J63424.14
J63424.09EA
48.6
EUR
J63424.09
J63424.14
Sodium glutamate
Sodium glutamate
CAS No.: 142-47-2
Molecular Formula: C5H8NNaO4
Formula Weight: 169.11
Physical Form: Powder
Appearance: White to off white
MDL No.: MFCD00013074
Formula:
C₅H₈NNaO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013074 Núm. CAS: 142-47-2 EINECS: 205-538-1 Índice Merck: 14,6254 |