Bromhexine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63451.22
J63451.36
J63451.22EA
152
EUR
J63451.22
J63451.36
Bromhexine hydrochloride ≥98%
Bromhexine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 611-75-6
Molecular Formula: C14H20Br2N2.HCl
Formula Weight: 412.60
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 240-244°
Beilstein Reference: 4848376
MDL No.: MFCD00056626
Applications: A mucolytic agent
Formula:
C₁₄H₂₀Br₂N₂ Pto. de fusión: 240…244 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056626 Núm. CAS: 611-75-6 EINECS: 210-280-8 Índice Merck: 14,1391 |