Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethylene-N,N'-diglycine, EDDA
J63570.06
J63570.14
J63570.06EA
138
EUR
J63570.06
J63570.14
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
CAS No.: 5657-17-0
Molecular Formula: C6H12N2O4
Formula Weight: 176.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 224°
Beilstein Reference: 1778355
MDL No.: MFCD00004281
Applications: Acts as a chelating agent
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄ MW: 176,17 g/mol Pto. de fusión: 224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004281 Núm. CAS: 5657-17-0 EINECS: 227-105-6 |