Captopril
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
J63593.03
J63593.06
J63593.14
J63593.03EA
76.3
EUR
J63593.03
J63593.06
J63593.14
Captopril
Captopril
CAS No.: 62571-86-2
Molecular Formula: C9H15NO3S
Formula Weight: 217.29
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 477887
MDL No.: MFCD00168073
Applications: Orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme
Formula:
C₉H₁₅NO₃S MW: 217.28 g/mol Pto. de fusión: 104…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168073 Núm. CAS: 62571-86-2 EINECS: 263-607-1 |