Etoposide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
J63651.MB
J63651.MC
J63651.MBEA
89
EUR
J63651.MB
J63651.MC
Etoposide
Etoposide
CAS No.: 33419-42-0
Molecular Formula: C29H32O13
Formula Weight: 588.56
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 236-251°
Optical Rotation: -107° (c=1 in methanol/dichloromethane 1:9)
MDL No.: MFCD00869325
Applications: Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Formula:
C₂₉H₃₂O₁₃ Pto. de fusión: 236…251 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00869325 Núm. CAS: 33419-42-0 EINECS: 251-509-1 Índice Merck: 14,3886 |