Citrate-buffered saline (20X)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 36.9 EUR
J63666.K2 J63666.K3
Citrate-buffered saline (20X)
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de hibridación
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0