L-Cystine dihydrochloride ≥98% cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid) dihydrochloride, H-Cystine-OH·2HCl
J63717.30 J63717.A1
J63717.30EA 185 EUR
J63717.30 J63717.A1
L-Cystine dihydrochloride ≥98% cell culture reagent
L-Cystine dihydrochloride
CAS No.: 30925-07-6 Molecular Formula: C6H12N2O4S2.2HCl Formula Weight: 313.22 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 228-232° MDL No.: MFCD00070399
Formula: C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
Pto. de fusión: 228…232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070399
Núm. CAS: 30925-07-6
EINECS: 250-391-9