Diacerein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Diacetoxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic Acid
J63775.03
J63775.06
J63775.03EA
184
EUR
J63775.03
J63775.06
Diacerein
Diacerein
CAS No.: 13739-02-1
Molecular Formula: C19H12O8
Formula Weight: 368.29
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 217-218°
MDL No.: MFCD00468030
Applications: Interleukin-1 inhibitor
Formula:
C₁₉H₁₂O₈ MW: 368.30 g/mol Pto. de fusión: 217…218 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00468030 Núm. CAS: 13739-02-1 EINECS: 237-310-2 |