L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 18598-63-5
Molecular Formula: C4H9NO2S.HCl
Formula Weight: 171.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: 142° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3685824
MDL No.: MFCD00038998
Formula:
C₄H₉NO₂S·HCl Pto. de fusión: 142 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00038998 Núm. CAS: 18598-63-5 EINECS: 242-435-0 Índice Merck: 14,5785 |