2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Disodium 2'-deoxy-5'-O-phosphonatoguanosine, 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphoric acid disodium salt
J65186.03
J65186.06
J65186.14
J65186.03EA
65.1
EUR
J65186.03
J65186.06
J65186.14
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate 98%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 33430-61-4
Molecular Formula: C10H12N5Na2O7P.xH2O
Formula Weight: 391.18 (anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O MW: 391,18 g/mol (anhy) Pto. de fusión: >245 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00080331 Núm. CAS: 33430-61-4 EINECS: 251-517-5 |