ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from salmon testes)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J65753.03
J65753.06
J65753.03EA
168
EUR
J65753.03
J65753.06
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio) (from salmon testes)
ADN sal de sodio (Ácido desoxirribonucleico sal de sodio)
CAS No.: 68938-01-2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: solid
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD00284534
Temperatura de almacenaje:
Nevera |
Número MDL:
MFCD00284534 Núm. CAS: 9007-49-2 Índice Merck: 14,2907 |