Spectinomycin sulphate 93%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J66034.03 J66034.06
J66034.03EA 44.3 EUR
J66034.03 J66034.06
Spectinomycin sulphate 93%
Spectinomycin sulphate
This spectinomycin sulfate antibiotic acts against Gram-negative bacteria.
  • White powder
Soluble in DMSO or water
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
Pto. Ebullición: 583 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270185
Núm. CAS: 23312-56-3
EINECS: 245-578-7