Tobramicina
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
J66040.03
J66040.06
J66040.03EA
97.8
EUR
J66040.03
J66040.06
Tobramicina
Tobramicina
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
- White to Off-White powder
Soluble in water
Formula:
C₁₈H₃₇N₅O₉ MW: 467,51 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077885 Núm. CAS: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 Índice Merck: 14,9490 |