Midecamycin 900 µg/mg
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J66046.ME J66046.03
J66046.MEEA 136 EUR
J66046.ME J66046.03
Midecamycin 900 µg/mg
Midecamycin
A broad spectrum antibiotic.
  • White powder
Soluble in methanol or ethanol. Insoluble in water
Formula: C₄₁H₆₇NO₁₅
Pto. Ebullición: 874 °C
Pto. de fusión: 155 …156 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00865000
Núm. CAS: 35457-80-8
EINECS: 252-578-0