Cefixime trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J66094.MC J66094.03
J66094.MCEA 91.6 EUR
J66094.MC J66094.03
Cefixime trihydrate
Cefixime trihydrate
A broad spectrum third generation cephalosporin.
  • Air and Light Sensitive
Pale yellow powder
Applications: A broad spectrum third generation cephalosporin
Soluble in water at 55.1 µg/mL
Formula: C₁₆H₂₁N₅O₁₀S₂
Pto. de fusión: 218…225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788802
Núm. CAS: 125110-14-7