Glufosinate ammonium 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Phosphinothricin, monoammonium salt
J66186.MD
J66186.03
J66186.MDEA
113
EUR
J66186.MD
J66186.03
Glufosinate ammonium 95%
Glufosinate ammonium
Purity: 95%
CAS No.: 77182-82-2
Molecular Formula: C5H15N2O4P
Formula Weight: 198.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Interferes with the synthesis of the amino acid glutamine
Formula:
C₅H₁₈N₃O₄P MW: 215,19 g/mol Pto. Ebullición: 519 °C Pto. de fusión: 215 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00055562 Núm. CAS: 77182-82-2 EINECS: 278-636-5 Índice Merck: 14,7339 |