Praziquantel 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
J66188.06
J66188.14
J66188.06EA
87.4
EUR
J66188.06
J66188.14
Praziquantel 98%
Praziquantel
Purity: 98%
CAS No.: 55268-74-1
Molecular Formula: C19H24N2O2
Formula Weight: 312.41
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: An anti-helminthic compound
Formula:
C₁₉H₂₄N₂O₂ Pto. Ebullición: 1377 °C Pto. de fusión: 136…138 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00058531 Núm. CAS: 55268-74-1 EINECS: 259-559-6 Índice Merck: 14,7716 |