Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J66265.06 J66265.14
J66265.06EA 129 EUR
J66265.06 J66265.14
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Dodecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Applications: For protein solubilization
Applications: For protein solubilization
Formula: C₁₇H₃₇NO₃S
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036909
Núm. CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II