3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J66301.MC J66301.ME
J66301.MCEA 695 EUR
J66301.MC J66301.ME
3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina 98%
3'-Amino-3'-desoxi-N,N-dimetiladenosina
A puromycin aminonucleoside useful in the study of human glomerular disease.
  • White powder
Soluble in water at 50mg/ml. May require heating
Formula: C₁₂H₁₈N₆O₃
MW: 294,31 g/mol
Pto. de fusión: 215…216 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063462
Núm. CAS: 58-60-6
EINECS: 200-388-3