Mupirocin 92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
J66347.MC
J66347.MF
J66347.MCEA
751
EUR
J66347.MC
J66347.MF
Mupirocin 92%
Mupirocin
Purity: 92%
CAS No.: 12650-69-0
Molecular Formula: C26H44O9
Formula Weight: 500.62
Flash Point:
Formula:
C₂₆H₄₄O₉ Pto. Ebullición: 672 °C Pto. de fusión: 77…78 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01711620 Núm. CAS: 12650-69-0 Índice Merck: 14,6302 |