Sparfloxacin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 110871-86-8
Molecular Formula: C19H22F2N4O3
Formula Weight: 392.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Targets a wide range of gram positive, gram negative, and mycoplasma species
Formula:
C₁₉H₂₂F₂N₄O₃ Pto. Ebullición: 640 °C Pto. de fusión: 265 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00869619 Núm. CAS: 110871-86-8 Índice Merck: 14,8735 |