Pipemidic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
J66437.09 J66437.22
J66437.09EA 99.7 EUR
J66437.09 J66437.22
Pipemidic acid 98%
Pipemidic acid
Purity: 98% CAS No.: 51940-44-4 Molecular Formula: C14H17N5O3 Formula Weight: 303.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Off-white Melting Point: 251-255° Boiling Point: 717° Solubility: Soluble in 1N sodium hydroxide or in DMSO. Insoluble in water MDL No.: MFCD00057291
Formula: C₁₄H₁₇N₅O₃
MW: 303,322 g/mol
Pto. Ebullición: 717 °C
Pto. de fusión: 251…255 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00057291
Núm. CAS: 51940-44-4
EINECS: 257-530-2
Índice Merck: 14,7460